757233
2,4-Bis[4-(N,N-diphenylamino)-2,6-dihydroxyphenyl]squaraine
98%
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
328-333 °C
λmax
720 nm
Energia dell’orbitale
HOMO 5.3 eV
LUMO 3.8 eV
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/MoO3/DP-SQ/C60/PTCBI/Ag
Stringa SMILE
Oc1cc(cc(O)c1[C]2[C+]([O-])[C]([C+]2[O-])c3c(O)cc(cc3O)N(c4ccccc4)c5ccccc5)N(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C40H28N2O6/c43-31-21-29(41(25-13-5-1-6-14-25)26-15-7-2-8-16-26)22-32(44)35(31)37-39(47)38(40(37)48)36-33(45)23-30(24-34(36)46)42(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-24,43-46H
FXAALAVLRJSKEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
757233-1G | 4061826242667 |