Documenti fondamentali
FHLP04700
Millipore
Filtri a membrana in PTFE con pori da 0,45 μm
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Fluoropore
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
109 μm , (typical)
Estraibili (gravimetria)
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Punto di bolla
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • Fluoropore® è una membrana in politetrafluoroetilene (PTFE) accoppiata a un supporto in polietilene ad alta densità (HDPE) per facilitarne la manipolazione.
  • E′ una membrana idrofoba che offre ampia compatibilità chimica, portate elevate e uniformità delle prestazioni.
  • Ideale per la chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell'aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV.
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acide e alcaline e di solventi
  • Filtrazione o sfiato di gas
  • Spettroscopia UV
  • Monitoraggio delle particelle
  • Filtrazione di fasi mobili per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi di microplastiche
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany