Key Documents
FHLC04700
Millipore
Filtri a membrana PTFE con pori da 0,45 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana LCR
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
130 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
140 μm , maximum
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Dimensione pori
0.45 μm pore size
80 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: FHLC
La membrana LRC è una membrana senza supporto, in PTFE idrofilo, compatibile con tutti i solventi utilizzati comunemente in HPLC. Per rimuovere qualsiasi residuo di estraibili, la membrana subisce un processo di trattamento speciale, così da garantire che nulla andrà ad aggiungersi ai solventi HPLC utilizzati e che i risultati delle analisi risulteranno ancora più puliti.
Caratteristiche & Vantaggi:
• La membrana idrofila può essere utilizzata per filtrare fluidi acquosi senza bagnatura preliminare
• La membrana Ultraclean non rilascia estraibili nei campioni o nei solventi
Applicazioni:
Filtrazione della fase mobile in applicazioni di HPLC; chiarificazione di acidi, basi e soluzioni diluite di proteine; isolamento di RNA
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
  • Filtrazione della fase mobile in HPLC
  • Chiarificazione di acidi, basi o soluzioni diluite di proteine
  • Isolamento di RNA
  • Analisi di microplastiche