FCMAB257P
Milli-Mark®Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein-PE Antibody, clone GA5
clone GA5, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
GFAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GA5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
U251 cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2