Documenti fondamentali
DAWP04700
Millipore
Membrana filtrante MF-Millipore da 0,65 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori da 0,65 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
3%
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.65 μm pore size
81 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: DAWP
L′utilizzo di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai filtri MF-Millipore standard.
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione a raggi gamma o in autoclave
Applicazioni
  • Rimozione di particelle
  • Microbiologia di prodotti lattiero-caseari
  • Ritenzione di lieviti, muffe e alghe
  • Microplastiche
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: comuni filtrazioni da laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: La filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per intrappolare e supportare la crescita dei microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)