Key Documents
HAWP09000
Millipore
Membrana filtrante MF-Millipore, grado di filtrazione 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
90 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
2.5%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacità
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Punto di bolla
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: HAWP
Le miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa hanno reso i filtri a membrana MF-Millipore una delle membrane più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai filtri MF-Millipore standard.
Caratteristiche e vantaggi:
- Filtro versatile per applicazioni di monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibile con pori di diverse dimensioni, di colore bianco o nero, con o senza quadrettatura
- Compatibile con metodi di sterilizzazione con ossido di etilene, irradiazione gamma e in autoclave
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acquose
  • Rimozione di particelle
  • Analisi di particelle
  • Isolamento di particelle virus-simili nelle acque reflue
  • Acqua di grado analitico per microplastiche
  • Ritenzione di acidi nucleici, eDNA incluso
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: Microrganismo
  • Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione dimensionale)
  • Applicazione: Filtrazione in laboratorio generale
  • Uso previsto: Ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: La filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per intrappolare e supportare la crescita dei microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3