CP70
Anti-Fibronectin (Ab-3) Mouse mAb (FBN11)
liquid, clone FBN11, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FBN11, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
rat ... Fn1(25661)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (0.5-1 µg/ml)
Immunofluorescence (see comments)
Immunoprecipitation (2 µg/mg protein lysate)
Paraffin Sections (0.5-1 µg/ml, heat pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Risultati analitici
SW 156 cells or normal kidney tissue
Altre note
Armstrong, P.B. and Armstrong, M.T. 2000. Biochim. Biophys. Acta1470, O9.
Barilla, M.L. and Carsons, S.E. 2000. Semin. Arthritis Rheum.29, 252.
Yamada, K.M. 1989. In Fibronectin, Mosher, D.F., ed., p. 47.
Rouslahti, E. and Pierschbacher, M.D. 1986. Cell44, 517.
Pytela, R., et al. 1985. Cell40, 191.
WGK 1