Documenti fondamentali
AB1954
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Cold-insoluble globulin, fibronectin 1, migration stimulating factor, migration-stimulating factor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-fibronectina, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Descrizione generale
La fibronectina (FN) è coinvolta in molti processi cellulari, tra cui la riparazione dei tessuti, l'embriogenesi, la coagulazione del sangue e la migrazione/adesione cellulare. La fibronectina esiste in due forme principali: 1) come glicoproteina dimerica insolubile con funzioni di connessione tra componenti della matrice extracellulare (ECM) e, 2) come dimero solubile, legato mediante due ponti disolfuro, presente nel plasma (FN plasmatica). La forma plasmatica è sintetizzata dagli epatociti mentre la forma ECM è prodotta da fibroblasti, condrociti, cellule endoteliali, macrofagi e da alcune cellule epiteliali.
Specificità
L′anticorpo reagisce con la fibronectina, 262 kDa.
Non sono state testate altre specie.
Immunogeno
Fibronectina plasmatica di ratto purificata.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-fibronectina rileva il livello di fibronectina ed è stato descritto in letteratura e validato per l'uso in ELISA e WB.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Qualità
Testato di routine mediante Western Blot su siero normale di ratto.
Analisi mediante Western Blot:
0,05 μg/mL - 1 μg/mL di anticorpo hanno rilevato la fibronectina in 15 μL di siero normale di ratto.
Descrizione del bersaglio
262 kDa
Stato fisico
Purificato per affinità con l′antigene
Purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Western blot: Siero normale di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Cross-sample validation provides enhanced proteome coverage in rat vocal fold mucosa.
Welham, NV; Yamashita, M; Choi, SH; Ling, C
Testing null
In vivo matrix metalloproteinase-7 substrates identified in the left ventricle post-myocardial infarction using proteomics.
Ying Ann Chiao,Rogelio Zamilpa,Elizabeth F Lopez,Qiuxia Dai,Gladys P Escobar,Kevin Hakala et al.
Journal of Proteome Research null
Correction: cross-sample validation provides enhanced proteome coverage in rat vocal fold mucosa.
Welham NV, Yamashita M, Choi SH, Ling C
Testing null
Mesenchymal stem cell responses to bone-mimetic electrospun matrices composed of polycaprolactone, collagen I and nanoparticulate hydroxyapatite.
Phipps, MC; Clem, WC; Catledge, SA; Xu, Y; Hennessy, KM; Thomas, V; Jablonsky et al.
Testing null
Cláudia Silva Souza et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 244(9), 758-769 (2019-05-02)
To date, no studies have been found evaluating the effects of physical exercise on renal function and structure changes in ovariectomized rats with type 1 diabetes. Therefore, this work emerges with an important tool for strengthening and expanding innovative research