MAB5680
Anti-Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) Antibody
clone 8-18C5, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MOG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8-18C5, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Mog(17441)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
brain lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Articoli
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.