Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
CFSP173000
Millipore
Strisce in fibra di cellulosa C083 per tamponi del campione
thickness 0.83 mm, filter L × W 1.7 cm × 30 cm, pack of 100 strips
Sinonimo/i:
Tamponi del campione assorbenti in cellulosa, Tampone del campione, Tamponi assorbenti, Tamponi di cellulosa
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Confezionamento
pack of 100 strips
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SureWick®
Larghezza
17 mm
Lungh. × largh. filtro
1.7 cm × 30 cm
Spessore
0.83 mm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I materiali® per tamponi SureWick sono sviluppati e ottimizzati per l′uso nei test diagnostici rapidi a flusso laterale che richiedono un′affidabilità e prestazioni di livello superiore. I materiali® per tamponi SureWick sono ottimizzati per essere usati come tamponi adsorbenti, o tamponi del campione in saggi a flusso laterale. Questa confezione contiene 100 strisce da 17mm x 30cm di materiale tampone in fibre di cellulosa C083.
Applicazioni
I materiali® per tamponi SureWick sono ottimizzati per essere usati come tamponi adsorbenti, tamponi coniugati o tamponi del campione in un ampio spettro di applicazioni per test a flusso laterale, compresi i test per malattie infettive (COVID-19, HIV, influenza, malaria, STD etc.), oltre che per la salute femminile, la rivelazione di biomarker, i test per l′abuso di droghe, lo sviluppo di farmaci, le analisi ambientali, le applicazioni in campo agricolo, la sicurezza alimentare, i test di qualità sui prodotti e la salute animale.
Caratteristiche e vantaggi
  • I tamponi in fibra di cellulosa SureWick® sono composti da fibra di cellulosa non tessuta, pura al 100%.
  • Questi tamponi non contengono leganti o colle che possono interferire con le prestazioni dei saggi.
  • Prodotti per garantire una eccellente uniformità, forniscono un flusso di campione affidabile e regolare.
  • Presentano uno spessore, un volume del letto e una qualità della superficie uniformi.
  • Tempi di consegna e di produzione (lead time) rapidi.
  • Supporto tecnico eccellente.
Note legali
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Maryam Zafar et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(8), 3391-3402 (2020-02-24)
Birnaviridae is a family of viruses (birnaviruses) which consists of four genera, members of which cause diseases in fish, birds, mollusks, and insects. The genome of birnaviruses encodes the highly immunogenic VP2 capsid protein. In order to demonstrate that the