Documenti fondamentali
HF000MC100
Millipore
Strisce laminate con pellicola protettiva
No membrane, filter W × L 6 cm × 30 cm, pkg of 100 sheets
Sinonimo/i:
Strisce laminate semplici senza membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 sheets
filter W × L
6 cm × 30 cm
Descrizione generale
I test a flusso laterale facilitano la rivelazione / quantificazione rapida e agevole di analiti come anticorpi e antigeni presenti in campioni biologici, tra cui sangue, saliva e urina. Questa confezione contiene 100 strisce laminate con pellicola protettiva per l′impiego nella produzione di test a flusso laterale. Nota: questo prodotto non contiene la membrana Hi-Flow Plus.
Applicazioni
Le strisce laminate Millipore sono indicate per essere impiegate in un ampio spettro di applicazioni per test a flusso laterale, compresi i test per malattie infettive (COVID-19, HIV, influenza, malaria, STD etc.), oltre che per la salute femminile, la rivelazione di biomarker, i test per l′abuso di droghe, lo sviluppo di farmaci, le analisi ambientali, le applicazioni in campo agricolo, la sicurezza alimentare, i test di qualità sui prodotti e la salute animale.
Caratteristiche e vantaggi
  • Già tagliate per comodità d′impiego
  • Tempi di consegna e di produzione rapidi
Note legali
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany