Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
GFCP103000
Millipore
Tampone diagnostico in fibra di vetro, strisce da 10 mm x 300 mm
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Sinonimo/i:
Tampone coniugato in fibra di vetro, Tampone coniugato, Tampone diagnostico, Tampone in fibra di vetro
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Confezionamento
pack of 100 strips
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SureWick®
Larghezza
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I materiali tampone SureWick® sono progettati e ottimizzati per l′uso nei test diagnostici rapidi a flusso laterale che richiedono affidabilità e prestazioni di livello superiore. I tamponi coniugati/diagnostici in fibra di vetro SureWick® vengono usati per il rilascio di reagenti di rivelazione e facilitano il flusso del campione attraverso la membrana a flusso laterale. Questa confezione contiene 100 strisce da 10 mm x 300 mm di materiale per tampone coniugato in fibra di vetro (GFCP).
Applicazioni
I materiali® per tamponi SureWick sono ottimizzati per essere usati come tamponi adsorbenti, tamponi coniugati o tamponi del campione in un ampio spettro di applicazioni per test a flusso laterale, compresi i test per malattie infettive (COVID-19, HIV, influenza, malaria, STD etc.), oltre che per la salute femminile, la rivelazione di biomarker, i test per l′abuso di droghe, lo sviluppo di farmaci, le analisi ambientali, le applicazioni in campo agricolo, la sicurezza alimentare, i test di qualità sui prodotti e la salute animale.
Caratteristiche e vantaggi
  • I tamponi in fibra di vetro SureWick® hanno un basso livello di estraibili ed un′eccellente affidabilità.
  • Garantiscono un flusso del campione e una veicolazione del reagente sicuri e regolari.
  • Presentano uno spessore, un volume del letto e una qualità della superficie uniformi.
  • Tempi di consegna e di produzione (lead time) rapidi.
  • Supporto tecnico eccellente
Note legali
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Maryam Zafar et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(8), 3391-3402 (2020-02-24)
Birnaviridae is a family of viruses (birnaviruses) which consists of four genera, members of which cause diseases in fish, birds, mollusks, and insects. The genome of birnaviruses encodes the highly immunogenic VP2 capsid protein. In order to demonstrate that the