ABS1020
Anti-Acylation Stimulating Protein Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Complement C3, C3adesArg, C3, PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C3(718)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neutralizing Assay Analysis: A representative lot of this antibody demonstrated neutralizing effect of ASP stimulation of TG synthesis and glucose transport in HEK-hC5L2 cells,
3T3-L1 preadipocytes, and 3T3-L1 adipocytes (Wei, C,. et al, Am J Physiol Endocrinol Metab 293:E1482-E1491, 2007)
ELISA Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ASP (PEG precipitated) in a sandwich ELISA format (Saleh, J,. et al, J. Lipid Res. 1998. 39: 884–891)
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acylation Stimulating Protein in 10 µg of HEK293 expressing ASP cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1