MABS186
Anti-LOX-1, clone 9E12.1
clone 9E12.1, from mouse
Sinonimo/i:
LOX-1, Oxidized low-density lipoprotein receptor 1, Ox-LDL receptor 1, C-type lectin domain family 8 member A, Lectin-like oxidized LDL receptor 1, Lectin-like oxLDL receptor 1, hLOX-1, Lectin-type oxidized LDL receptor 1, Oxidized low-density lipoprotei
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OLR1(4973)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LOX-1 in 200 µg of KG-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1