Documenti fondamentali
ABN262
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-tripsina-3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Trypsin-3, Brain trypsinogen, Mesotrypsinogen, Serine protease 3, Serine protease 4, Trypsin III, Trypsin IV
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRSS3(5646)
Descrizione generale
La tripsina-3, nota anche come tripsinogeno cerebrale, mesotripsinogeno, serina proteas1 3, serina proteasi 4, tripsina III o tripsina IV, appartiene alla famiglia delle peptidasi S1. È una proteasi digestiva che degrada in modo specifico gli inibitori della tripsina e può essere coinvolta nel processamento delle defensine, inclusa DEFA5, nell'ileo. La tripsina-3 è espressa nel pancreas, nel cervello e nelle cellule di Paneth, alla base delle cripte della mucosa dell′intestino tenue.
Specificità
Altre omologie: ratto (82% di omologia di sequenza), topo (72% di omologia di sequenza).
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente alla tripsina-3 umana, coniugato con KLH
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato tripsina-3 in tessuti di pancreas, cervelletto e talamo umani.
L'anticorpo anti-tripsina-3 è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico per la tripsina-3. È stato testato in Western blotting & IHC (paraffina).
Qualità
Testato in Western blotting su lisati di tessuto di pancreas umano.
Western blotting: una concentrazione pari a 1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato la tripsina-3 in 10 µg di lisato di tessuto pancreatico umano.
Descrizione del bersaglio
~26 kDa osservati. Sono note quattro diverse isoforme dovute a eventi di splicing alternativo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1