ABE2939
Anti-PrimPol
Sinonimo/i:
DNA-directed primase/polymerase protein, hPrimpol1;Coiled-coil domain-containing protein 111
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N/A, polyclonal
PM
calculated mol wt 64.41 kDa
observed mol wt ~65 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... PRIMPOL(201973)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected PrimPol lysate from U2OS cells, but not in cells with PrimPol knockout.
Tested applications
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS): A representative lot detected PrimPol in I Fluorescence Activated Cell Sorting applications (Tirman S., et al (2021). Mol Cell. 81(19); 4026-4040).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PrimPol in Immunocytochemistry application (Tirman S., et al (2021). Mol Cell. 81(19); 4026-4040).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1