733172
2-Oleoyl-18-13C-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
97 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13CH3]
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1/i1+1
WTJKGGKOPKCXLL-ANOOEZLYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)