GF60837105
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
GA006120
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 608-371-05
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)