Documenti fondamentali
GF21420818
Gallium-indium-tin alloy, Ga62In22Sn16
250g lump, 100mm max. lump size, liquid at rtp
Sinonimo/i:
GA066100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps (liquid at rtp)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-208-18
Peso
250 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)