GF98079777
Gallium-indium-tin alloy, Ga68.5In21.5Sn10
250g lump, 100mm max. lump size, liquid at rtp
Sinonimo/i:
GA056100
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lumps (liquid at rtp)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 980-797-77
Peso
250 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
Applicazioni
- Use of Valproic Acid-D₆ in pharmacokinetics: Study describes the use of liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the determination of valproic acid and its six metabolites in human serum, highlighting the role of Valproic Acid-D₆ as an internal standard in bioanalytical methods. This application is essential for investigating drug interactions, particularly with carbapenems in epileptic patients (Yang et al., 2023).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)