GF90466500
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinonimo/i:
AC311050
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 904-665-00
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.05 mm
Colore
natural