MABE2019
Anti-PrimPol Antibody, clone JUAM71D
Sinonimo/i:
Coiled-coil domain-containing protein 111, DNA-directed primase/polymerase protein, hPrimpol1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JUAM71D, monoclonal
PM
calculated mol wt 64.61 kDa
observed mol wt ~64 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... PRIMPOL(201973)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PrimPol in HeLa cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PrimPol in Western Blotting applications (Gonzalez-Acosta, D., et al. (2021). EMBO J ;40(14); e106355).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected PrimPol in Immunofluorescence applications (Gonzalez-Acosta, D., et al. (2021). EMBO J. 40(14); e106355).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1