ABD70
Anti-Fbxl16 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
F-box/LRR-repeat protein 16, F-box and leucine-rich repeat protein 16
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Fbxl16(494223)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Fbxl16 in human ileum tissues.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Fbxl16 in NIH/3T3 cell lysates, which were untransfected, transfected with Myc-tagged Fbxl16, and transfected with a negative control siRNA, and not in NIH/3T3 cell lysate transfected with Fbxl16 siRNA (Prof. Ray De Shaies, California Institute of Technology, Pasadena.).
Stem Cell Research
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Fbxl16 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1