Merck
Tutte le immagini(8)
Key Documents
A9414
Sigma-Aldrich
Agarosio, bassa temperatura di gelatinizzazione
BioReagent, for molecular biology
Sinonimo/i:
3,6-anidro-α-L-galatto-β-D-galattano, Agarosio LMP, 2-idrossietil agarosio
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.25
Origine biologica
algae (red)
Livello qualitativo
Grado
for molecular biology
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
EEO
≤0.10
Punto di fusione
≤65 °C
Temp. transizione
congealing temperature 26-30 °C
Resistenza del gel
≥200 g/cm2 (1% gel)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.10%
Compatibilità
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
Attività estranea
DNase, RNase, NICKase, none detected
Descrizione generale
L′agarosio è un componente dell′agar che si trova on natura nelle pareti cellulari delle alghe rosse. È una sostanza idrofilo caratterizzata da un′elevata proprietà gelificante. È diffusamente impiegato specialmente in gel elettroforesi, per formare gel porosi per analizzare DNA, RNA e proteine in base alle dimensioni. L′applicazione di un voltaggio al sistema elettroforetico determina la migrazione degli acidi nucleici nella matrice gel di agarosio, con conseguente separazione in base alle dimensioni molecolari. La stabilità e le proprietà gelificanti dell′agarosio lo rendono polivalente; per questo può essere usato in molte altre applicazioni di ricerca quali il saggio delle placche e il saggio comet e anche come agente di scaffolding, solo per nominarne alcuni.
Applicazioni
L′agarosio bassa temperatura di gelatinizzazione è stato impiegato in ricerca:
  • per l′elettroforesi su gel, in quanto la bassa temperatura di fusione è ideale per l′estrazione del DNA da gel
    • come materiale gel per scaffold per ingegneria tissutale con cellule BMSC (bone marrow stromal cells)
    • per includere i tessuti in agarosio al 5% per immunoistologia
    • per la preparazione di co-gel collagene-agarosio per lo studio delle interazioni collagene-matrice nei tessuti molli
    • per l′elettroforesi su gel di a singola cellula (saggio comet)
    • per l′imaging 3-D in vivo di larve di zebrafish immobilizzate su strisce di agarosio
Caratteristiche e vantaggi
  • BioReagente indicato per l′elettroforesi su
  • Range di separazione delle bande: 200 bp - 25 kB - una bassa temperatura di gelatinizzazione è ideale per le colture cellulari e per il saggio delle placche per la titolazione virale
  • un gel a basso punto di fusione (LMP) è compatibile con diversi metodi di recupero del DNA: estrazioni con fenolo/cloroformio, colonne di recupero, elettro-eluizione, digestione con beta-agarasi, metodo freeze & squeeze
  • Controllo della qualità per uso in biologia molecolare garantito, privo di Dnasi ed Rnasi
Risultati analitici
Segue un elenco delle proprietà dei nostri prodotti a base di agarosio:
Contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
Resistenza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
Punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetta a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbare le separazioni a causa della convezione interna.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Agarosio Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarosio
Agarosio Wide range, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A2790
Agarosio
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio Medium EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A6877
Agarosio
Agarosio Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarosio
Agarosio High EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
05066
Agarosio
Agarosio BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarosio
Agarose NA Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
GE17-0554-02
Agarose NA
Insect-like organization of the stomatopod central complex: functional and phylogenetic implications
Thoen HH, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11(7), 12-12 (2017)
Nanoparticles containing allotropes of carbon have genotoxic effects on glioblastoma multiforme cells
Hinzmann M, et al.
International journal of nanomedicine, 9(1), 2409-2409 (2014)
Wioletta Skronska-Wasek et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 196(2), 172-185 (2017-03-01)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), in particular emphysema, is characterized by loss of parenchymal alveolar tissue and impaired tissue repair. Wingless and INT-1 (WNT)/β-catenin signaling is reduced in COPD; however, the mechanisms thereof, specifically the role of the frizzled (FZD)
Modification and comparison of three Gracilaria spp. agarose with methylation for promotion of its gelling properties
Gu Y, et al.
Chemistry Central Journal, 11(1), 104-104 (2017)
Mechanical and structural contribution of non-fibrillar matrix in uniaxial tension: a collagen-agarose co-gel model
Lake SP and Barocas VH
Annals of Biomedical Engineering, 39(7), 1891-1903 (2011)