ABN1712
Anti-NRL (Neural Retina Leucine Zipper)
from rabbit
Sinonimo/i:
NRL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nrl(18185)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-1:2,000 dilution from a representative lot detected NRL (Neural Retina Leucine Zipper) in mouse retinal tissue lysate (Courtesy of Dr. Tiansen Li at NIH).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NRL (Neural Retina Leucine Zipper) in mouse retinal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2