AB9272
Anti-Synaptophysin Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYP(6855)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry on formalin fixed, paraffin embedded tissue: 1:300 for 10 minutes at room temperature. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling of tissues in 10 mM citrate buffer, pH 6.0 for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
STAINING PATTERN: Cytoplasmic
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Pancreas or Pheochromocytoma
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2