Documenti fondamentali
AB5724
Sigma-Aldrich
Anti-Dlx1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Distalless
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLX1(1745)
Specificità
Recognizes Dlx 1 (Distalless (DII) family), a homeodomain transcription factor.
Immunogeno
Synthetic peptide, amino acids 48-60 from mouse Dlx 1.
Applicazioni
Detect Dlx1 using this Anti-Dlx1 Antibody validated for use in WB, IH.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gene expression relationship between prostate cancer cells of Gleason 3, 4 and normal epithelial cells as revealed by cell type-specific transcriptomes.
Laura E Pascal,Ricardo Z N Vencio,Laura S Page,Emily S Liebeskind,Christina P Shadle et al.
BMC Cancer null
Marjory L Givens et al.
The Journal of biological chemistry, 280(19), 19156-19165 (2005-03-04)
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is the central regulator of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, controlling sexual maturation and fertility in diverse species from fish to humans. GnRH gene expression is limited to a discrete population of neurons that migrate through the nasal region