Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
MAB302
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-glutammina sintetasi, clone GS-6
clone GS-6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Glutamine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
GS-6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse, sheep
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLUL(2752)
Descrizione generale
La glutammina sintetasi catalizza la conversione di ammoniaca e glutammato in glutammina. Si trova negli astrociti come ottamero costituito da 8 subunità identiche da 45 kDa. La funzione della glutammina sintetasi è l′eliminazione dell'ammoniaca a livello cerebrale. Essa riveste inoltre un importante ruolo importante nella regolazione metabolica del neurotrasmettitore glutammato. A causa delle molteplici funzioni e dell'importanza della glutammina sintetasi nel metabolismo cellulare, sia la sua sintesi che la sua attività catalitica sono soggette ad una fine regolazione. L'attività della glutammina sintetasi è controllata mediante l′adenililazione. L′attività è ridotta nella corteccia cerebrale in pazienti affetti da morbo di Alzheimer, in particolare in prossimità delle placche senili. E′ inoltre ridotta in condizioni di deprivazione di glucosio. Il livello di espressione della glutammina sintetasi risulta invece incrementato in caso di ischemia in vivo o di ipossia in coltura.
Specificità
Reagisce fortemente a livello di una singola banda in analisi di Western blotting di cervello di pecora e cervello di ratto. La glutammina sintetasi, un enzima che catalizza l'amminazione dell'acido glutammico per formare la glutammina, nei mammiferi è costituita da un ottamero composto da otto subunità identiche di 45 kDa. È stato dimostrato che la presenza di attività della glutammina sintetasi rappresenta un utile marcatore degli astrociti e un'importante caratteristica della differenziazione della retina. La glutammina sintetasi è anche considerata svolgere un ruolo chiave nel riciclo del neurotrasmettitore glutammato.
Immunogeno
Glutammina sintetasi purificata dal cervello di pecora.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rileva la glutammina sintetasi utilizzando l′anticorpo anti-glutammina sintetasi, clone GS-6 validato per l'uso in ELISA, IH, IH(P) e WB, il cui uso è stato riportato più di 45 volte in letteratura.
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo di neuroni & e neurofilamenti
Western blotting: 1:1.000-1:5.000
Immunoistochimica su cervello di ratto
ELISA
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Descrizione del bersaglio
45 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobuline purificate. Liquido, in tampone contenente il 50% di glicerolo, BSA e 0,09% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per un anno dalla data di ricevimento se conservata a -20ºC in aliquote non diluite.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale di ratto, estratto di frazione citosolica di cervello di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
N Hakuba et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(23), 8750-8753 (2000-01-11)
Acoustic overstimulation is one of the major causes of hearing loss. Glutamate is the most likely candidate neurotransmitter for afferent synapses in the peripheral auditory system, so it was proposed that glutamate excitotoxicity may be involved in noise trauma. However
H Ueda et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 41(12), 3908-3914 (2000-10-29)
Dystrobrevin is a newly discovered dystrophin-associated protein with multiple sites for phosphorylation on tyrosine residues. In the present study, the cellular distribution and subcellular localization of dystrobrevin were examined in the adult rat retina, cornea, lens, iris, ciliary body, and
Alterations in protein expression and membrane properties during Muller cell gliosis in a murine model of transient retinal ischemia.
Hirrlinger PG, Ulbricht E, Iandiev I, Reichenbach A, Pannicke T
Neuroscience Letters null
Effects of retinal glial cells on isolated rat retinal ganglion cells.
K Kashiwagi, Y Iizuka, M Araie, Y Suzuki, S Tsukahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Redistribution of astrocytic glutamine synthetase in the hippocampus of chronic epileptic rats.
Papageorgiou IE, Gabriel S, Fetani AF, Kann O, Heinemann U.
Glia null