P7962
Monoclonal Anti-PSTAIR antibody produced in mouse
clone PSTAIR, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-CDC2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PSTAIR, monoclonal
PM
antigen 33-34 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
mouse, Japanese quail, human, amago salmon, eel, starfish, lily, carp, onion, goldfish, monkey, Xenopus, ciliates
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:4,000 using a COS-7 cell extract
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC2(983)
mouse ... Cdc2a(12534)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blot analysis
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?