AB9610-AF555
Anti-Olig-2 Antibody Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Oligodendrocyte transcription factor 2, bHLHe19, Olg-2, Oligo2, RACK17, RK17
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OLIG2(10215)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Transcription Factors
Qualità
Immunofluorescence Analysis: An 1:150 dilution of this antibody detected Olig-2 in mouse brain tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2