AB1526P
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody, pain
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
NGFbeta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
chicken, human, mouse, rat
Non deve reagire con
bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGF(4803)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: 1-2 μg/mL
Bioassays (Inhibition of biological activity in vitro): 1-2 μg/mL
in vivo animal studies: use neat
ELISA: 1-2 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
BIOLOGICAL ACTIVITY:
This antibody completely inhibits neuron survival and the outgrowth actions of mouse NGF in chicken dorsal root ganglion in vitro.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2