N5415
Nerve Growth Factor-ß human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
β-NGF, BNGF, NGF-β, NGF-beta
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nerve Growth Factor-ß human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤16 ng/mL ED50/EC50
PM
protein calculated mol wt 13.5 kDa (Monomer)
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg Endotoxin (β-NGF)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NGF(4803)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?