N6009
Nerve Growth Factor-2.5S from murine submaxillary gland
lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
NGF-2.5S
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Nerve Growth Factor-2.5S from murine submaxillary gland, NGF-2.5S, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.1-30 ng/mL EC50 (using PC-12 cells)
PM
26.5 kDa
Confezionamento
pkg of 4X25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Ngf(18049)
Descrizione generale
Applicazioni
- in Ham′s F-12 medium for performing growth cone collapse assay using dorsal root ganglions (DRGs)
- as a media supplement in the “process compartment” for microfluidic chamber studies
- to treat mid-luteal cells to study its effect on choline acetyltransferase (CHAT) expression
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3