SRP0171
Jak2 Jh1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
JAK2, JTK10, Janus kinase 2, Just another kinase 2, Tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
42.5 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... JAK2(3717)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1