AB1413-I
Anti-Interleukin-1β
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Interleukin-1 beta, IL-1 beta, IL-1b, IL-1beta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
gerbil (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
gerbil ... Il1B(110551400)
hamster ... Il1B(100775079)
mouse ... Il1B(16176)
rat ... Il1B(24494)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected IL-1beta in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1