05-777-AF647
Anti-Phosphotyrosine Antibody, recombinant clone 4G10® Antibody, Alexa Fluor™ 647
clone 4G10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected EGF-induced tyrosine phosphorylation of cellular proteins in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2