AB10545
Anti-TIGAR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
chromosome 12 open reading frame 5, TP53-induced glycolysis and apoptosis regulator, transactivated by NS3TP2 protein, probable fructose-2,6-bisphosphatase TIGAR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIGAR(57103)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TIGAR in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1