QBD10825
Biotin-dPEG®7-azide
Sinonimo/i:
(3aS,4S,6aR)-N-(23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)