Documenti fondamentali
AABG02500
Millipore
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,8 μm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
Sinonimo/i:
Membrana filtrante MF-Millipore da 0,8  µm, quadrettata
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
Descrizione
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
25 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
4%
Colore
black
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri a membrana MF-Millipore sono costituiti da acetato e nitrato di cellulosa. Sono ampiamente utilizzati in applicazioni analitiche e di ricerca.
Applicazioni
  • Saggi a fluorescenza
  • Monitoraggio del particolato
  • Monitoraggio dell′aria
  • Monitoraggio delle microplastiche
Caratteristiche e vantaggi
  • Possono essere impiegati nel monitoraggio biologico ed ambientale
  • Disponibili in varie dimensioni di pori, con colorazione nera o bianca.
  • Sono autoclavabili e compatibili con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene e irradiazione con raggi gamma
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tatsuya Ueno et al.
Neurobiology of disease, 64, 142-149 (2014-01-09)
Levodopa-induced dyskinesia (LID) is a major complication of long-term dopamine replacement therapy for Parkinson's disease, and becomes increasingly problematic in the advanced stage of the disease. Although the cause of LID still remains unclear, there is accumulating evidence from animal