Documenti fondamentali
AABG04700
Millipore
Membrana filtrante MF-Millipore da 0,8 µm, quadrettata
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black, gridded
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,8 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with ASTM® F21
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
4%
Colore
black
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: AABG
Le miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa hanno reso i filtri a membrana MF-Millipore una delle membrane più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di agente umettante e hanno un contenuto estraibile in acqua inferiore rispetto ai filtri standard MF-Millipore.
Caratteristiche & Vantaggi:
- Filtro versatile per applicazioni di monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibile con pori di diverse dimensioni, di colore bianco o nero, con o senza quadrettatura
- Compatibile con metodi di sterilizzazione con ossido di etilene, irradiazione gamma e in autoclave
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Microscopia a fluorescenza
  • Monitoraggio di particelle
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi delle microplastiche
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)