8.51088
TOTU
Novabiochem®
Sinonimo/i:
TOTU, O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,NÆ,NÆ-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
500-650 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
142-148 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1
FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. Breipohl & W. Koenig, US patent 5166394.
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.