Documenti fondamentali
8.51206
Sigma-Aldrich
TSTU
≥97.0%, for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
TSTU, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate, O-[N-Succinimidyl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16BF4N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
TSTU, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
195-200 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[B-](F)(F)(F)F.N1(C(=O)CCC1=O)O[C+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Useful reagent for the conversion of carboxylic acids to water soluble OSu esters [1, 2]. Ideal for the conversion of dyes and PEG building blocks to the corresponding active esters for coupling in aqueous media.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] W. Bannwarth, et al. (1988) Helv. Chim. Acta, 71, 2085.
[2] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder to crystals
Assay: ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3