8.51087
PyClock
6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate Novabiochem®
Sinonimo/i:
PyClock, 6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
165-175 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H27ClN6OP.F6P/c19-16-7-8-17-18(15-16)25(21-20-17)26-27(22-9-1-2-10-22,23-11-3-4-12-23)24-13-5-6-14-24;1-7(2,3,4,5)6/h7-8,15H,1-6,9-14H2;/q+1;-1
QJZCQEPNBRAYQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (5% in NMP (1-Methyl-2-pyrrolidone)): clear
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Novabiochem® offers a large number of coupling reagents for in situ activation. In situ activating reagents are easy to use, fast reacting – even with sterically hindered amino acids, and their use is generally free of side reactions.