Documenti fondamentali
8.51040
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Boc-15-amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H31NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
oil
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
16-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Linkage
Replaces: 01-63-0206
Risultati analitici
Color (visual): colorless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 364.2 - 366.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3