Documenti fondamentali
30953
Sigma-Aldrich
15-(Boc-amino)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
purum, ≥97.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H31NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (TLC)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Boc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.