QBD10761
t-Boc-N-amido-dPEG®12-acid
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
t-Boc-N-amido-PEG12-COOH, t-Boc-N-amido-PEG12-acid, t-Boc-PEG-acid, BocNH-PEG12-CH2CH2COOH
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)