Documenti fondamentali
8.43861
Sigma-Aldrich
Lauroyl peroxide
for synthesis
Sinonimo/i:
Lauroyl peroxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H46O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352120
Numero indice EU:
203-326-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
112 °C
Potenza
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
49 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O(OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Org. Perox. D
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1