Documenti fondamentali
8.43785
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Phenylethyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-288-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
450 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
212 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-60 °C
Temp. transizione
flash point 91 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.024 - 1.027
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
198.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
92.5 °C