Documenti fondamentali
290580
Sigma-Aldrich
2-Phenethyl acetate
99%
Sinonimo/i:
2-Phenylethyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CH2C6H5
CAS Number:
Peso molecolare:
164.20
Beilstein:
638179
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
5.67 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
238-239 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Phenethyl acetate is a highly valued natural volatile ester with a rose-like odour and is widely used to add scent or flavour to cosmetics, soaps, foods and drinks.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica