Key Documents
8.41467
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Bromoterephthalic acid, 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
209-572-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3